missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human HMGB1/HMG-1 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18724978
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18724978 100 μg 100 microgramos
18778719 25 μg 25 microgramos
18742818 500 μg 500 microgramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18724978

Marca: R&D Systems MAB1690100

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

HMGB1/HMG-1 Monoclonal specifically detects HMGB1/HMG-1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Intracellular Staining by Flow Cytometry, Chromatin Immunoprecipitation (ChIP), Immunocytochemistry, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HMGB1/HMG-1
Aplicaciones ChIP Assay, CyTOF, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 115603
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.05 μg/mL, Immunohistochemistry 5-25 μg/mL, Intracellular Staining by Flow Cytometry 2.5 μg/10^6 cells, Chromatin Immunoprecipitation (ChIP) 5 μg/5 x 10^6 cells, Immunocytochemistry 8-25 μg/mL, CyTOF-ready
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen P09429
Alias de gen Amphoterin, high mobility group box 1, High mobility group protein 1, high mobility group protein B1, high-mobility group (nonhistone chromosomal) protein 1, high-mobility group box 1, HMG1, HMG-1, HMG1DKFZp686A04236, HMG3, SBP-1, Sulfoglucuronyl carbohydrate binding protein
Símbolos de los genes HMGB1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human HMGB1/HMG-1 Gly2-Glu215 (predicted) Accession # P09429
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3146
Especificidad de la prueba Detects human HMGB1/HMG-1 in direct ELISAs and Western blots.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Supernatant
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.