missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human HLA-DR Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18757938
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18757938 25 μg 25 microgramos
18140251 100 μg 100 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18757938

Marca: R&D Systems MAB4869SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 4 publications

HLA-DR Monoclonal specifically detects HLA-DR in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HLA-DR
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon L203
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 2.5 ug/10^6 cells, CyTOF-ready
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen P01903
Alias de gen FLJ51114, histocompatibility antigen HLA-DR alpha, HLA class II histocompatibility antigen, DR alpha chain, HLADR, HLA-DRA, HLA-DRA1, major histocompatibility complex, class II, DR alpha, MHC cell surface glycoprotein, MHC class II antigen DRA, MHC Class II DR, MLRW
Símbolos de los genes HLA-DRA
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno RPMI 8866 human lymphoblastoid cells Accession # P01903
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3122
Especificidad de la prueba Detects human HLA-DR.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.