Learn More
Human HLA-DR Antibody, R&D Systems™
Código de producto. 30226439
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
30226439 25 μg 25 microgramos
30226438 100 μg 100 microgramos
2 options
Código de producto. 30226439
Marca: R&D Systems MAB11555SP
Mouse Monoclonal Antibody
HLA-DR Monoclonal antibody specifically detects HLA-DR in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Simple Western,Multiplex Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno HLA-DR
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot, Simple Western, Multiplex
Clasificación Monoclonal
Clon 1083110
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 2 μg/mL, Simple Western 20 μg/mL, Immunohistochemistry 3-25 μg/mL, Multiplex Immunofluorescence 1 μg/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose.
N.º de referencia del gen P01903
Alias de gen FLJ51114, histocompatibility antigen HLA-DR alpha, HLA class II histocompatibility antigen, DR alpha chain, HLADR, HLA-DRA, HLA-DRA1, major histocompatibility complex, class II, DR alpha, MHC cell surface glycoprotein, MHC class II antigen DRA, MHC Class II DR, MLRW
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Synthetic Peptide, Accession # P01903
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3122
Reconstitución Reconstitute lyophilized material at 0.2 mg/mL in sterile PBS. For liquid material, refer to CoA for concentration.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype Not Available
Mostrar más Mostrar menos
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.