missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human HLA-DR Antibody, R&D Systems™
Descripción
HLA-DR Monoclonal antibody specifically detects HLA-DR in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Simple Western,Multiplex Immunofluorescence
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | HLA-DR |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Western Blot, Simple Western, Multiplex |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 1083110 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 2 μg/mL, Simple Western 20 μg/mL, Immunohistochemistry 3-25 μg/mL, Multiplex Immunofluorescence 1 μg/mL |
| Formulación | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. |
| N.º de referencia del gen | P01903 |
| Alias de gen | FLJ51114, histocompatibility antigen HLA-DR alpha, HLA class II histocompatibility antigen, DR alpha chain, HLADR, HLA-DRA, HLA-DRA1, major histocompatibility complex, class II, DR alpha, MHC cell surface glycoprotein, MHC class II antigen DRA, MHC Class II DR, MLRW |
| Especie del huésped | Mouse |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?