missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Histone H2AX Alexa Fluor 350-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18742288
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18742288 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18742288

Marca: R&D Systems IC2288U100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Histone H2AX Monoclonal specifically detects Histone H2AX in Human samples. It is validated for Intracellular Staining by Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Histone H2AX
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 2207D
Conjugado Alexa Fluor 350
Dilución Intracellular Staining by Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells
Formulación Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide.
N.º de referencia del gen P16104
Alias de gen H2A.X, H2A/X, H2AFX
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Phospho-peptide containing human Histone H2AX S139 site Accession # P16104
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 100 μg
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3014
Especificidad de la prueba Detects human Histone H2AX when phosphorylated at S139 in Western blots.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied.
Formulario Supernatant
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.