Learn More
Human Histone Deacetylase 4/HDAC4 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Product Code. p-7112344
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Unit Size:
100 microgramos
25 microgramos
Product Code. Cantidad unitSize
18752768 25 μg 25 microgramos
18716759 100 μg 100 microgramos
2 options
This item is not returnable. View return policy
Artikelnummer. 18752768
Marke: R&D Systems MAB6205SP
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Mouse Monoclonal Antibody
Histone Deacetylase 4/HDAC4 Monoclonal specifically detects Histone Deacetylase 4/HDAC4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antígeno Histone Deacetylase 4/HDAC4
Aplicaciones Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 713802
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry 5-25 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
N.º de referencia del gen P56524
Alias de gen HA6116, HD4EC 3.5.1.98, HDAC4, HDAC-A, HDACABDMR, histone deacetylase 4, histone deacetylase A, KIAA0288AHO3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human Histone Deacetylase 4/HDAC4 Met1-Glu68 Accession # P56524
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9759
Especificidad de la prueba Detects human Histone Deacetylase 4/HDAC4 in direct ELISAs.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
For Research Use Only (RUO)
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.