missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human Histone Deacetylase 4/HDAC4 Antibody, R&D Systems™

Descripción
Histone Deacetylase 4/HDAC4 Monoclonal specifically detects Histone Deacetylase 4/HDAC4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Histone Deacetylase 4/HDAC4 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 713802 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunohistochemistry 5-25 ug/mL |
| Formulación | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. |
| N.º de referencia del gen | P56524 |
| Alias de gen | HA6116, HD4EC 3.5.1.98, HDAC4, HDAC-A, HDACABDMR, histone deacetylase 4, histone deacetylase A, KIAA0288AHO3 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Mostrar más |
For Research Use Only (RUO)
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?