missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human HIST3H3 Alexa Fluor 405-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18751337
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18751337 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18751337

Marca: R&D Systems IC9448V100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

HIST3H3 Monoclonal specifically detects HIST3H3 in Human samples. It is validated for Intracellular Staining by Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HIST3H3
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 2128A
Conjugado Alexa Fluor 405
Dilución Intracellular Staining by Flow Cytometry 0.25-1 μg/106 cells
Formulación Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide.
Alias de gen H3 histone family, member T, H3.4, H3/G, H3/gH3.4, H3/t, H3FT, H3FTMGC126888, H3t, H3tMGC126886, histone 3, H3, histone cluster 3, H3, histone H3.1t
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Human HIST3H3 synthetic peptide
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 μg
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8290
Especificidad de la prueba Detects human HIST3H3 in Western blots.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8°C as supplied.
Formulario Supernatant
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.