missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human HIF-2 alpha/EPAS1 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. p-7163417
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18713017 25 μg 25 microgramos
18730417 100 μg 100 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18713017

Marca: R&D Systems MAB2997SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

HIF-2 alpha/EPAS1 Monoclonal specifically detects HIF-2 alpha/EPAS1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HIF-2 alpha/EPAS1
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 2444A
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 2 μg/mL, Immunocytochemistry 3-25 μg/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
N.º de referencia del gen Q99814
Alias de gen Basic-helix-loop-helix-PAS protein MOP2, BHLHE73, Class E basic helix-loop-helix protein 73, ECYT4, endothelial PAS domain protein 1, endothelial PAS domain-containing protein 1, EPAS1, EPAS-1, HIF 2A, HIF-1-alpha-like factor, HIF-1alpha-like factor, HIF2 alpha, HIF-2 alpha, HIF2A, hif2a angiogenesis, HIF-2-alpha, HIF2-alpha, HLF, hypoxia-inducible factor 2 alpha, Hypoxia-inducible factor 2-alpha, Member of PAS protein 2, MOP2, PAS domain-containing protein 2, PASD2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human HIF-2 alpha/EPAS1, Ser543-Thr870, Accession # Q99814
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 25 μg
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2034
Especificidad de la prueba Detects human HIF-2 alpha/EPAS1 in direct ELISAs.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Supernatant
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.