missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human HGF Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18774237
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18774237 500 μg 500 microgramos
18752417 25 μg 25 microgramos
18738498 100 μg 100 microgramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18774237

Marca: R&D Systems MAB294500

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 15 publications

HGF Monoclonal specifically detects HGF in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Neutralization.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HGF
Aplicaciones Western Blot, Neutralization
Clasificación Monoclonal
Clon 24612
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL, Neutralization 0.1-0.3 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen P14210
Alias de gen deafness, autosomal recessive 39, DFNB39, EC 3.4.21, EC 3.4.21.7, fibroblast-derived tumor cytotoxic factor, F-TCF, hepatocyte growth factor (hepapoietin A; scatter factor), Hepatopoeitin-A, Hepatopoietin A, HGFB, HPTA, HPTAhepatocyte growth factor, lung fibroblast-derived mitogen, Scatter factor, SF, SFhepatopoeitin-A
Símbolos de los genes HGF
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant human HGF Gln32-Ser728 Accession # P14210
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 500 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3082
Especificidad de la prueba Detects human HGF in Western blots. In Western blots, no-cross reactivity with recombinant mouse HGF or recombinant canine HGF is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Supernatant
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.