missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit de ELISA para activador de HGF humano/HGFAC

Código de producto. 17184999
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
Código de producto. Cantidad unitSize
17184999 5 x 96 pruebas cada uno
17134533 96 pruebas paquete de 96
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17184999

Marca: Invitrogen™ EH242RBX5

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

El activador de HGF humano/HGFAC cuantifica el activador de HGF humano/HGFAC en suero, plasma y sobrenadante.

El activador de HGF humano/HGFAC cuantifica el activador de HGF humano/HGFAC en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente el activador de HGF humano/HGFAC natural y recombinante.

Este gen codifica a un miembro de la familia de proteínas S1 peptidasas. La proteína codificada se sintetiza primero como precursor inactivo de una sola cadena antes de ser activada a una forma heterodimérica mediante el procesamiento endoproteolítico. Actúa como proteasa serina que convierte el factor de crecimiento de hepatocitos en la forma activa. El empalme alternativo tiene como resultado múltiples variantes de transcripción.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso Activador del factor de crecimiento de hepatocitos; activador del factor de crecimiento de hepatocitos cadena larga; activador del factor de crecimiento de hepatocitos cadena corta; activador de HGF; HGFA; HGFAC
Intervalo del ensayo De 0,045 a 10 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,045 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) Q04756
Símbolo de gen Hgfac
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl; suero, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Activador de HGF
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.