missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Hexosaminidase A/HEXA Antibody, R&D Systems™

Código de producto. 18072052
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18072052 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18072052

Marca: R&D Systems MAB6237

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Hexosaminidase A/HEXA Monoclonal specifically detects Hexosaminidase A/HEXA in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Hexosaminidase A/HEXA
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 714729
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 2 ug/mL, Immunohistochemistry 8-25 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen P06865
Alias de gen beta-hexosaminidase subunit alpha, Beta-N-acetylhexosaminidase subunit alpha, EC 3.2.1, EC 3.2.1.52, HEXA, hexosaminidase A (alpha polypeptide), Hexosaminidase subunit A, MGC99608, N-acetyl-beta-glucosaminidase subunit alpha, TSD
Símbolos de los genes HEXA
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant human Hexosaminidase A/HEXA Met1-Thr529 Accession # P06865
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3073
Especificidad de la prueba Detects human Hexosaminidase A/HEXA in direct ELISAs and Western blots.
Reconstitución Sterile PBS to a final concentration of 0.5 mg/mL.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.