missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Hexokinase 1/2 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18712599
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18712599 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18712599

Marca: R&D Systems MAB8179

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Hexokinase 1/2 Monoclonal specifically detects Hexokinase 1/2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Hexokinase 1/2
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 927312
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.2 ug/mL, Simple Western 5 ug/mL, Immunohistochemistry 8-25 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen P52789
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human Hexokinase 2. Phe11-Arg917 Accession # P52789
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especificidad de la prueba Detects human Hexokinase 2 in direct ELISAs. Detects human Hexokinase 1 and human Hexokinase 2 in Western blots.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Supernatant
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.