Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de HEXA humano
Código de producto. 17174999
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
17174999 5 x 96 pruebas cada uno
17124533 96 pruebas paquete de 96
2 options
Código de producto. 17174999
Marca: Invitrogen™ EH241RBX5
ELISA
El HEXA humano cuantifica el HEXA humano en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente el HEXA humano natural y recombinante.
Este gen codifica la subunidad alfa de la enzima lisosomal beta-hexosaminidasa que, junto con la proteína activadora del cofactor GM2, cataliza la degradación del gangliósido GM2 y otras moléculas que contienen hexosaminas de N-acetilo terminal. La beta-hexosaminidasa está compuesta por dos subunidades, alfa y beta, que están codificadas por genes separados. Ambas subunidades beta-hexosaminidasa alfa y beta son miembros de la familia 20 de hidrolasas de glicosil. Las mutaciones en los genes de la subunidad alfa o beta conducen a una acumulación de gangliósidos GM2 en neuronas y trastornos neurodegenerativos denominados gangliosidosis GM2. Las mutaciones del gen de la subunidad alfa producen la enfermedad de Tay-Sachs (gangliosidosis GM2 tipo I).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Subunidad alfa de beta-hexosaminidasa; subunidad alfa de beta-N-acetilhexosaminidasa; EC 3.2.1; EC 3.2.1.52; Hex-1; HEXA; hexosaminidasa A; hexosaminidasa A (polipéptido alfa); subunidad A de hexosaminidasa; subunidad alfa de hexosaminidasa; aminidasa A de hexosa (polipéptido alfa); MGC99608; subunidad alfa de N-acetil-beta-glucosaminidasa; TSD
Intervalo del ensayo De 0,082 a 20 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,082 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P06865
Símbolo de gen HEXA
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl; suero, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo HEXA
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min