missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human Hepsin ELISA Kit

Código de producto. p-7219430
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
Código de producto. Cantidad unitSize
17164999 5 x 96 pruebas cada uno
17114533 96 pruebas paquete de 96
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17164999

Marca: Invitrogen™ EH240RBX5

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

ELISA

Human Hepsin quantitates human Hepsin in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Hepsin.

Hepsin es una proteasa serina de superficie celular.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso hepsin; hepsin (proteasa transmembrana, serina 1); Hlb320; HPN; proteasa serina hepsin; cadena catalítica de proteasa serina hepsin; cadena no catalítica de proteasa serina hepsin; proteína de tejido testicular Li 85; TMPRSS1; proteasa transmembrana serina 1
Intervalo del ensayo De 61,5 a 15 000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 61,5 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P05981
Símbolo de gen HPN
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl; suero, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Hepsin
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.