Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para hemopexina humana
Descripción
La hemopexina es una glucoproteína sérica que une el hemo y lo transporta al hígado para su descomposición y la recuperación de hierro, tras lo cual la hemopexina libre regresa a la circulación. A nivel estructural, la hemopexina consta de dos mitades similares de aproximadamente doscientos residuos de aminoácidos conectados por una región de bisagra rica en histidina. Cada mitad está formada por la repetición de una unidad básica de unos 35 a 45 residuos.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P02790 |
| Intervalo del ensayo | De 0,2 a 50 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,2 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | 3263 |
| Símbolo de gen | Hpx |
| CV interensayo | < 12% |
| Mostrar más |