Learn More
Invitrogen™ Human Hemopexin ELISA Kit
Código de producto. 17184523
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17184523 96 pruebas paquete de 96
17134999 5 x 96 pruebas cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17184523 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor EH238RB
ELISA
Human Hemopexin quantitates human Hemopexin in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Hemopexin.
La hemopexina es una glucoproteína sérica que une el hemo y lo transporta al hígado para su descomposición y la recuperación de hierro, tras lo cual la hemopexina libre regresa a la circulación. A nivel estructural, la hemopexina consta de dos mitades similares de aproximadamente doscientos residuos de aminoácidos conectados por una región de bisagra rica en histidina. Cada mitad está formada por la repetición de una unidad básica de unos 35 a 45 residuos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Beta-1 B-glucoproteína; hemopexina; Hpx; Hpxn; HX; Hialuronidasa
Intervalo del ensayo de 0,2 a 50 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,2 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P02790
Símbolo de gen Hpx
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl; suero, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Hemopexina
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min