Learn More
Invitrogen™ Human Hemoglobin ELISA Kit
Código de producto. 17124999
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
Código de producto. 17124999
Marca: Invitrogen™ EH237RBX5
ELISA
Human Hemoglobin quantitates human Hemoglobin in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Hemoglobin.
El grupo de genes de la alfa globina humana situado en el cromosoma 16 abarca aproximadamente 30 kb e incluye siete loci: 5'- zeta - pseudozeta - mu - pseudoalfa-1 - alfa-2 - alfa-1 - theta - 3'. Las secuencias de codificación alfa-2 (HBA2) y alfa-1 (HBA1) son idénticas. Estos genes difieren ligeramente sobre las regiones no traducidas de 5' y los intrones, pero difieren significativamente sobre las regiones no traducidas de 3'. Dos cadenas alfa más dos cadenas beta constituyen HbA, que en la vida adulta normal comprende alrededor del 97% de la hemoglobina total; las cadenas alfa se combinan con cadenas delta para constituir HbA-2, que con HbF (hemoglobina fetal) constituye el 3% restante de la hemoglobina adulta. Las talasemias alfa son el resultado de eliminaciones de cada uno de los genes alfa, así como de eliminaciones de ambos, el HBA2 y el HBA1; también se han notificado algunas talasemias alfa sin eliminación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Globina alfa uno; globina alfa-1; alfa-1-globina; cadena de globina alfa-2; alfa-globina; GEN ALFA-GLOBINA; globina delta; hemoglobina; Hb; HBA1; HbA1c; HBA2; HBA-T3; HBH; cadena de hemoglobina alfa 1 globina; cadena de hemoglobina alfa; subunidad de hemoglobina alfa; subunidad de hemoglobina alfa 1; hemoglobina alfa 1
Intervalo del ensayo 1,5 a 400 µg/ml
Sensibilidad del ensayo 1,5 µg/ml
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P69905
Símbolo de gen HBA1
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl; suero, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Hemoglobina
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min