Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para HE4/WFDC2 humana
Código de producto. 17164523
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
17164523 96 pruebas paquete de 96
17114999 5 x 96 pruebas cada uno
2 options
Código de producto. 17164523
Marca: Invitrogen™ EH236RB
La HE4/WFDC2 humana cuantifica la HE4/WFDC2 humana en suero, plasma y sobrenadante.
La HE4/WFDC2 humana cuantifica la HE4/WFDC2 humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente la HE4/WFDC2 humana natural y recombinante.
Este gen codifica una proteína que es miembro de la familia de dominio WFDC. El dominio WFDC, o el motivo de firma WFDC, contiene ocho cisteínas que forman cuatro enlaces disulfuro en el núcleo de la proteína y funciona como inhibidor de proteasa en muchos miembros de la familia. Este gen se expresa en células epiteliales pulmonares y también se encontró que se expresa en algunos cánceres ováricos. La proteína codificada es una pequeña proteína secretora, que puede estar involucrada en la maduración de los espermatozoides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso 1600023A02Rik; dJ461P17.6; EDDM4; proteína epididimal 4; proteína secretora epididimal 4; proteína secretora epididimal E4; tipo de proteína con suero ácido específica del epidídimo, núcleo de cuatro disulfuro; He4; proteína específica del epidídimo principal E4; MGC57529; inhibidor de proteasa putativa; WAP5; RE4; dominio de WAP que contiene proteína HE4-V4; proteína HE4 que contiene dominio de WAP; dominio de núcleo de cuatro disulfuro de WAP 2; proteína de dominio de núcleo de cuatro disulfuro de WAP 2; WAP5; WFDC2
Intervalo del ensayo De 0,25 a 25 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,25 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) Q14508
Símbolo de gen WFDC2
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl; suero, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo WFDC2
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min