Learn More
Invitrogen™ Human hCG-beta ELISA Kit
Código de producto. 17154523
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
17154523 96 pruebas paquete de 96
17104999 5 x 96 pruebas cada uno
2 options
Código de producto. 17154523
Marca: Invitrogen™ EH235RB
ELISA
Human hCG-beta quantitates human hCG-beta in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human hCG-beta.
hCG beta es la cadena beta de hCG (gonadotropina coriónica humana), una hormona glicoproteína de 40 kDa producida por células trofoblásticas de la placenta que comienza de 10 a 12 días después de la concepción. La hCG está compuesta por subunidades alfa y beta que no están covalentemente asociadas. La subunidad alfa es similar a la que se encuentra en las hormonas pituitarias FSH, LH y TSH. Sin embargo, la subunidad beta es diferente en FSH, LH y TSH y está implicada en conferir especificidad biológica. El mantenimiento del feto en el primer trimestre del embarazo requiere la producción de hCG, que se une al cuerpo lúteo del ovario que se estimula para producir progesterona que a su vez mantiene el endometrio secretor. La hCG está presente solo en cantidades mínimas en orina y sueros de mujeres no embarazadas, pero aumenta de forma pronunciada durante el embarazo. hCG se compone de dos cadenas de polipéptidos no idénticas y no vinculadas covalentemente designadas como subunidades alfa y beta. La subunidad alfa es idéntica a la de la hormona estimulante de la tiroides (TSH), la hormona estimulante del folículo (FSH) y la hormona luteinizante (LH). Las enfermedades asociadas con la disfunción de Hcg incluyen el tumor trofoblástico de la gestación y el mol hidatidiforme, recidivante 1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso CGB; CGB3; CGB5; CGB7; CGB8; CG-beta; subunidad beta de coriogonadotropina; subunidad beta de la coriogonadotropina 3; cadena beta de la gonadotropina coriónica; subunidad beta de la gonadotropina coriónica 3; cadena beta de la gonadotropina coriónica; subunidad beta de la gonadotropina coriónica; subunidad beta de la gonadotropina coriónica 3; cadena beta de la gonadotropina coriónica; gonadotropina coriónica humana; gonadotropina coriónica, polipéptido beta; FSH-alfa; hCGB; gonadotropina coriónica humana; LSH-alfa; TSH-alfa
Intervalo del ensayo De 40 a 10 000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 40 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P0DN86
Símbolo de gen CGB3
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl; suero, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo hCG beta
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • human HCG-Beta ELISA
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sulphuric acid