missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human Guanylyl Cyclase C/GUCY2C Antibody, R&D Systems™

Descripción
GUCY2C Monoclonal specifically detects GUCY2C in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | GUCY2C |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 2543C |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, Immunocytochemistry 3-25 ug/mL, CyTOF-ready |
| Formulación | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. |
| N.º de referencia del gen | P25092 |
| Alias de gen | DIAR6, EC 4.6.1, GCC, GC-C, guanylate cyclase 2C (heat stable enterotoxin receptor), Guanylate Cyclase C, Guanylyl cyclase C, GUC2C, GUC2CEC 4.6.1.2, GUCY2C, heat-stable enterotoxin receptor, hSTAR, Intestinal guanylate cyclase, MUCIL, STA Receptor, StAR, STARSTA receptor |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?