missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Guanylyl Cyclase C/GUCY2C Alexa Fluor™ 700-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18789216
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18789216 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18789216

Marca: R&D Systems FAB2157N100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

GUCY2C Monoclonal specifically detects GUCY2C in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GUCY2C
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 2543C
Conjugado Alexa Fluor 700
Dilución Flow Cytometry 0.25-1 ug/106 cells
Formulación Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide.
N.º de referencia del gen P25092
Alias de gen DIAR6, EC 4.6.1, GCC, GC-C, guanylate cyclase 2C (heat stable enterotoxin receptor), Guanylate Cyclase C, Guanylyl cyclase C, GUC2C, GUC2CEC 4.6.1.2, GUCY2C, heat-stable enterotoxin receptor, hSTAR, Intestinal guanylate cyclase, MUCIL, STA Receptor, StAR, STARSTA receptor
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Human embryonic kidney cell HEK293-derived human Guanylyl Cyclase C/GUCY2C, Ser21-Gln430, Accession # P25092
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2984
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 °C as supplied.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.