Learn More
Invitrogen™ Human GRIK4 Synthetic Peptide
Código de producto. 15308720
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Código de producto. 15308720
Marca: Invitrogen™ PEP0570
Synthetic Peptide
Grik4 Synthetic Peptide, PEP-0570, from Invitrogen.
This gene encodes a protein that belongs to the glutamate-gated ionic channel family. Glutamate functions as the major excitatory neurotransmitter in the central nervous system through activation of ligand-gated ion channels and G protein-coupled membrane receptors. The protein encoded by this gene forms functional heteromeric kainate-preferring ionic channels with the subunits encoded by related gene family members.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Gene ID (Entrez) 2900
Especie Human
Método de purificación purified
Número de acceso Q16099
Nombre común Human GRIK4
Concentración 200 μg/mL
Contenido y almacenamiento -20°C
Descripción Synthetic Peptide
Formato Liquid
Formulación PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Para utilizar con (aplicación) Blocking Assay, Control
Símbolo de gen GRIK4
Liofilizado No
Conservante 0.02% sodium azide
Tipo de producto Peptide
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO - research use only
Tampón de almacenamiento PBS