missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Granzyme K Alexa Fluor™ 594-conjugated Antibody, R&D Systems™

Código de producto. 18145511
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
100 Tests
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
100 tests
Código de producto. Cantidad unitSize
18145511 100 Tests 100 tests
18135391 100 μg 100 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18145511

Marca: R&D Systems IC10216T100

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Granzyme K Monoclonal antibody specifically detects Granzyme K. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Granzyme K
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 2471A
Conjugado Alexa Fluor 594
Dilución Intracellular Staining by Flow Cytometry
Formulación Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide.
N.º de referencia del gen P49863
Alias de gen EC 3.4.21, EC 3.4.21.-, EC 3.4.21.4, Fragmentin-3, granzyme 3, granzyme K, granzyme K (granzyme 3; tryptase II), granzyme K (serine protease, granzyme 3; tryptase II), Granzyme-3, NK-Tryp-2, NK-tryptase-2, PRSS, TRYP2granzyme-3, tryptase II
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide containing human Granzyme K, Accession # P49863
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 100 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3003
Contenido y almacenamiento Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2°C to 8°C as supplied.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.