missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit de ELISA para granzima H humana

Código de producto. p-7219420
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
Código de producto. Cantidad unitSize
17164989 5 x 96 pruebas cada uno
17114523 96 pruebas paquete de 96
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17164989

Marca: Invitrogen™ EH231RBX5

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

La granzima H humana cuantifica la granzima H humana en suero, plasma y sobrenadante.

La granzima H humana cuantifica la granzima H humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente la granzima H humana natural y recombinante.

Este gen codifica un miembro de la familia de proteasas serinas de la peptidasa S1. El empalme alternativo produce múltiples variantes de transcripción, de las cuales al menos una codifica una preproproteína que se procesa proteolíticamente para generar una proteasa similar a la quimotripsina. Esta proteína se expresa constitutivamente en las células NK (asesinas naturales) del sistema inmunitario y puede desempeñar un papel en el brazo citotóxico de la respuesta inmunitaria innata induciendo la muerte celular objetivo y mediante escisión directa de sustratos en células infectadas por patógenos. Este gen está presente en un grupo de genes con otro miembro de la subfamilia granzima en el cromosoma 14.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso Similar a la catepsina G 2; similar a la catepsina G 2, proteína h-CCPX; CCP-X; CGL2; CGL-2; CSP-C; CTLA1; CTSGL2; proteasa citotóxica de serina C; proteinasa citotóxica de linfocitos T; esterasa de serina asociada a linfocitos T citotóxicos 1; proteasa de serina citotoxina C; granzima H; granzima H (similar a la catepsina G 2, proteína h-CCPX); GZMH
Intervalo del ensayo De 12,5 a 3000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 12,5 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P20718
Símbolo de gen GZMH
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl; suero, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Granzima H
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.