Learn More
Proteintech™ Kit de ELISA para granzima B humana
Código de producto. 16891526 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Especies diana:
Humano
Tamaño de la unidad:
96 tests
Código de producto. Especies diana unitSize
16891526 Humano 96 tests
1 options
Código de producto. 16891526 Proveedor Proteintech™ N.º de proveedor KE0012196T
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
ELISA tipo sándwich de fase sólida utilizado para detectar y cuantificar los niveles de proteínas de granzima B endógena
  • Reconoce la granzima B humana
  • La subfamilia de las granzimas B (GZMB, CG1, CSBB, CTLA1, GRB) pertenece a la subfamilia de las granzimas
    • Enzima necesaria para la lisis celular objetivo en las respuestas inmunitarias mediadas por células
    • Proteasa de linfocitos citotóxicos GZMB puede promover la apoptosis mediante el procesamiento directo y la activación de miembros de la familia de las caspasas
    • Funciona como procesamiento de proteasa de citoquinas (interleucina, IL-18, IL-1a) y proteínas de matriz extracelular (fibronectina) y proteoglicanos
    • La granzima B plasmática se concentra de manera significativamente más alta en pacientes con DA y psoriasis
      • La granzima B puede desempeñar un papel en la inducción del picor resistente y la dermatitis en la DA
Proceso:
  • Anticuerpo específico para la granzima B previamente revestido en micropocillos
  • Proteína de Granzima B en muestras capturadas por el anticuerpo revestido después de la incubación
  • Después de un lavado extensivo, se añade otro anticuerpo de biotinilado específico para la granzima B para detectar la proteína de la granzima B capturada
  • Para el desarrollo de la señal, se añade estreptavidina-HRP, seguida del reactivo tetrametilbenzidina (TMB)
  • Solución que contiene ácido sulfúrico utilizada para detener el desarrollo y la intensidad del color
    • Proporcional a la cantidad de proteína unida, medible a 450 nm con longitud de onda de corrección establecida a 630 nm
Specifica
Número de acceso BC030195
Intervalo del ensayo De 15,6 a 1000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 2,6 pg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 13485
Método de detección ELISA tipo sándwich, anticuerpo doble
Formato del kit de inmunoensayo Kit de ELISA con revestimiento
Tipo de muestra plasma, Suero
Sustrato DAB
Especies diana Humano
ID de gen (Entrez) 3002
Especie del huésped Humano
Grado de kit de inmunoensayo Sólido
CV interensayo <10%
CV intraensayo <10%
Condiciones de envío Hielo azul
Requisitos de almacenamiento De -20 °C a +4 °C
Tiempo total del ensayo 4,5 h
ID. de UniProt P10144
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 96TEST Human Granzyme B ELISA Kit
Avvertenza
  • Atención
Categoria di pericolo
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consigli di prudenza
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contém: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.