Learn More
R&D Systems™ Human Granzyme B DuoSet ELISA
Descripción
The Human Granzyme B DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human Granzyme B.
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo del ensayo | 39.10 to 2500 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Formato del kit de inmunoensayo | 96-well Strip Plate |
| Tipo de producto | Solid Phase Sandwich ELISA |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA |
| ID de gen (Entrez) | 3002 |
| Símbolo de gen | GZMB |
| Contenido del kit | Capture Antibody, Detection Antibody, Recombinant Standard, Streptavidin conjugated to horseradish-peroxidase (Streptavidin-HRP) |
| Cantidad | 1 kit (para 5 placas) |
| Requisitos de almacenamiento | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Mostrar más |