missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human GRAIL/RNF128 Antibody, R&D Systems™

Código de producto. 18073242
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18073242 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18073242 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor AF6234

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Sheep Polyclonal Antibody

GRAIL/RNF128 Polyclonal specifically detects GRAIL/RNF128 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GRAIL/RNF128
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL
N.º de referencia del gen Q8TEB7
Alias de gen EC 6.3.2, EC 6.3.2.-, FLJ23516, Gene related to anergy in lymphocytes protein, ring finger protein 128GRAILE3 ubiquitin-protein ligase RNF128, RNF128
Símbolos de los genes RNF128
Especie del huésped Sheep
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human GRAIL/RNF128 Val42-Pro161 Accession # Q8TEB7
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 79589
Especificidad de la prueba Detects human GRAIL/RNF128 in direct ELISAs and Western blots.
Reconstitución Sterile PBS to a final concentration of 0.2 mg/mL.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.