missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human GPRC5D Alexa Fluor™ 647-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18767666
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18767666 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18767666

Marca: R&D Systems FAB63001R100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

GPRC5D Monoclonal specifically detects GPRC5D in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GPRC5D
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 571932
Conjugado Alexa Fluor 647
Dilución Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells
Formulación Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide.
N.º de referencia del gen Q9NZD1
Alias de gen G protein-coupled receptor, family C, group 5, member D, G-protein coupled receptor family C group 5 member D, MGC129713, MGC129714, orphan G-protein coupled receptor
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NS0 mouse myeloma cell line transfected with human GPRC5D, Met1-Val359, Accession # Q9NZD1
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55507
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 °C as supplied.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.