missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human GPR64 PE-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18708258
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
Tamaño de la unidad:
100 tests
Código de producto. Cantidad unitSize
18708258 100 Tests 100 tests
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18708258

Marca: R&D Systems FAB7977P100

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

GPR64 Monoclonal specifically detects GPR64 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GPR64
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 206420
Conjugado R-PE
Dilución Flow Cytometry 10 uL/10^6 cells
Formulación Supplied in a saline solution containing BSA and sodium azide
N.º de referencia del gen NP_001073328
Alias de gen EDDM6, epididymis-specific (seven transmembrane family), G protein-coupled receptor 64, HE6, MGC104454, MGC138738, TM7LN2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human GPR64, Leu38-Asn64, Glu68-Thr553, Accession No. NP_001073328
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 Tests
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10149.0
Especificidad de la prueba Detects human GPR64 transfectants in cell-based ELISA and Flow Cytometry.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8°C as supplied.
Formulario Supernatant
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.