missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human GPR158 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. p-7237139
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18710797 25 μg 25 microgramos
18700627 100 μg 100 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18710797

Marca: R&D Systems MAB102861SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

GPR158 Monoclonal antibody specifically detects GPR158 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GPR158
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 1027651
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 0.25 ug/106 cells, Immunocytochemistry 8-25 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
N.º de referencia del gen Q5T848
Alias de gen G protein-coupled receptor 158, KIAA1136, KIAA1136FLJ37801, probable G-protein coupled receptor 158, RP11-59G22.1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human embryonic kidney cell HEK293-derived human GPR158 protein, Ala24-Gln411, Accession # Q5T848
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 57512
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.