missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human GPR115 Alexa Fluor™ 700-conjugated Antibody, R&D Systems™

Descripción
GPR115 Monoclonal specifically detects GPR115 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | GPR115 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 527018 |
| Conjugado | Alexa Fluor 700 |
| Dilución | Flow Cytometry 0.25-1 ug/106 cells |
| Formulación | Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. |
| N.º de referencia del gen | Q8IZF3 |
| Alias de gen | FLJ38076, G protein-coupled receptor 115, G-protein coupled receptor PGR18, PGR18, PGR18G-protein coupled receptor 115, probable G-protein coupled receptor 115, seven transmembrane helix receptor |
| Especie del huésped | Mouse |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?