missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human GPER/GPR30 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18703268
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18703268 25 μg 25 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18703268

Marca: R&D Systems AF5534SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody has been used in 2 publications

GPER/GPR30 Polyclonal specifically detects GPER/GPR30 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GPER/GPR30
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL, Immunohistochemistry 5-15 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen Q99527
Alias de gen CEPR, CEPRG-protein coupled receptor 30, Chemoattractant receptor-like 2, chemokine receptor-like 2, CMKRL2, CMKRL2MGC99678, constitutively expressed peptide-like receptor, DRY12, DRY12IL8-related receptor DRY12, FEG-1, FEG-1mER, Flow-induced endothelial G-protein coupled receptor 1, G protein-coupled estrogen receptor 1, G protein-coupled receptor 30, GPCR-BR, GPR30, GPR30GPCR-Br, G-protein coupled estrogen receptor 1, heptahelix receptor, LERGU, LERGU2, leucine rich protein in GPR30 3'UTR, LyGPR, Lymphocyte-derived G-protein coupled receptor, Membrane estrogen receptor
Símbolos de los genes GPER
Especie del huésped Goat
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human GPER Met1-Ser62 Accession # Q99527
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2852
Especificidad de la prueba Detects human GPER in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, less than 1% cross-reactivity with recombinant human GPR144, GPR115, and GPR124 is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.