missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human gp130 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18733587
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18733587 100 μg 100 microgramos
18774299 25 μg 25 microgramos
18708019 500 μg 500 microgramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18733587

Marca: R&D Systems MAB228100

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 4 publications

gp130/CD130 Monoclonal specifically detects gp130/CD130 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Neutralization, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno gp130/CD130
Aplicaciones Flow Cytometry, Neutralization, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 28126
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 2.5 ug/10^6 cells, Neutralization 0.04-0.2 ug/mL, CyTOF-ready
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
Alias de gen CD130, CD130 antigen, CDw130, DKFZp564F053, gp130, gp130 of the rheumatoid arthritis antigenic peptide-bearing soluble form, IL-6 receptor subunit beta, IL-6R subunit beta, IL-6RB, IL-6R-beta, IL6ST, interleukin 6 signal transducer (gp130, oncostatin M receptor), interleukin receptor beta chain, interleukin-6 receptor subunit beta, Interleukin-6 signal transducer, Membrane glycoprotein 130, membrane glycoprotein gp130, Oncostatin-M receptor subunit alpha
Símbolos de los genes IL6ST
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant human gp130 extracellular domain
Método de purificación Protein A or G purified from ascites
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3572
Especificidad de la prueba Detects human gp130 in direct ELISAs. In direct ELISAs, no cross-reactivity with recombinant human (rh) IL-2 R, rhIL-4 R, or rhIL-6 R is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.