Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de GNMT humano
Código de producto. 17154513
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
Código de producto. 17154513
Marca: Invitrogen™ EH226RB
ELISA
La GNMT humana cuantifica la GNMT humana en suero, plasma, sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente la GNMT humana natural y recombinante.
La proteína codificada por este gen es una enzima que cataliza la conversión de S-adenosil-L-metionina a S-adenosil-L-homocisteína y sarcosina. La proteína codificada se encuentra en el citoplasma y actúa como un homotetrámero. Los defectos en este gen son una causa de deficiencia de GNMT.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso 2.1.1.20; proteína de unión de esperma secretora de epidídimo Li 182 mP; proteína de unión de folato; metiltransferasa de glicina; glicina N metil transferasa; glicina N-metiltransferasa; GNMT; HEL-S-182 mP
Intervalo del ensayo De 2,5 a 500 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 2,5 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) Q14749
Símbolo de gen GNMT
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl; suero, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo GNMT
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min