Learn More
Invitrogen™ Human GM-CSF R alpha ELISA Kit
Descripción
Human GM-CSF R alpha quantitates human GM-CSF R alpha in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human GM-CSF R alpha.
La proteína codificada por este gen es la subunidad alfa del receptor heterodímero para el factor 2 estimulante de colonias, una citoquina que controla la producción, diferenciación y función de los granulocitos y macrófagos. La proteína codificada es un miembro de la familia de receptores de citoquinas. Este gen se encuentra en la región pseudoautosómica (PAR) de los cromosomas X e Y. Se han encontrado varias variantes de transcripción que codifican diferentes isoformas para este gen, con algunas de las isoformas unidas a la membrana y otras solubles.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | CD116; antígeno CD116; CDw116; cadena alfa del receptor del factor 2 estimulante de colonias; subunidad alfa del receptor del factor 2 estimulante de colonias; receptor del factor 2 estimulante de colonias, alfa, baja afinidad (granulocito-macrófago); CSF 2 R; CSF2R; CSF2RA; CSF2RAX; CSF2RAY; CSF2RX; CSF2RY; Csfgmra; GM CSF R alfa; subunidad alfa de receptor GM-CSF; GMCSFR; GM-CSFR; GM-CSF-Ra; GM-CSFRalfa; GM-CSF-R-alfa; GMCSFR-alfa; GMR; GMR-alfa; receptor de estimulación de colonias de granulocitos-macrófagos alfa; cadena alfa de receptor de factor estimulador de colonias de granulocitos-macrófagos; subunidad de receptor de factor estimulador de colonias de granulocitos-macrófagos alfa; MGC3848; MGC4838; SMDP4 |
| Intervalo del ensayo | De 0,3 a 200 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,3 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P15509 |
| Símbolo de gen | CSF2RA |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |