Learn More
Invitrogen™ Human GM-CSF R alpha ELISA Kit
Código de producto. 17144513
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
Código de producto. 17144513
Marca: Invitrogen™ EH225RB
ELISA
Human GM-CSF R alpha quantitates human GM-CSF R alpha in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human GM-CSF R alpha.
La proteína codificada por este gen es la subunidad alfa del receptor heterodímero para el factor 2 estimulante de colonias, una citoquina que controla la producción, diferenciación y función de los granulocitos y macrófagos. La proteína codificada es un miembro de la familia de receptores de citoquinas. Este gen se encuentra en la región pseudoautosómica (PAR) de los cromosomas X e Y. Se han encontrado varias variantes de transcripción que codifican diferentes isoformas para este gen, con algunas de las isoformas unidas a la membrana y otras solubles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso CD116; antígeno CD116; CDw116; cadena alfa del receptor del factor 2 estimulante de colonias; subunidad alfa del receptor del factor 2 estimulante de colonias; receptor del factor 2 estimulante de colonias, alfa, baja afinidad (granulocito-macrófago); CSF 2 R; CSF2R; CSF2RA; CSF2RAX; CSF2RAY; CSF2RX; CSF2RY; Csfgmra; GM CSF R alfa; subunidad alfa de receptor GM-CSF; GMCSFR; GM-CSFR; GM-CSF-Ra; GM-CSFRalfa; GM-CSF-R-alfa; GMCSFR-alfa; GMR; GMR-alfa; receptor de estimulación de colonias de granulocitos-macrófagos alfa; cadena alfa de receptor de factor estimulador de colonias de granulocitos-macrófagos; subunidad de receptor de factor estimulador de colonias de granulocitos-macrófagos alfa; MGC3848; MGC4838; SMDP4
Intervalo del ensayo De 0,3 a 200 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,3 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P15509
Símbolo de gen CSF2RA
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl; suero, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo CSF2RA (CD116)
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min