Learn More
Invitrogen™ Human Glypican 5 ELISA Kit
Código de producto. 17174979
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
Código de producto. 17174979
Marca: Invitrogen™ EH224RBX5
ELISA
Human Glypican 5 quantitates human Glypican 5 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Glypican 5.
Los proteoglicanos de sulfato de heparano de superficie celular se componen de un núcleo proteico asociado a la membrana sustituido por un número variable de cadenas de sulfato de heparano. Los miembros de la familia de proteoglicanos de membrana integral relacionados con glípicos (GRIPS) contienen una proteína central anclada a la membrana citoplasmática por enlace glicosilfosfatidilinositol. Estas proteínas pueden desempeñar un papel en el control de la división celular y la regulación del crecimiento. [proporcionado por RefSeq, julio de 2008].
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso A230034F01Rik; bA93M14.1; glipicano 5; glipicano proteoglicano 5; glipicano-5; GPC5; glipicano-5 secretado
Intervalo del ensayo De 1,3 a 300 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 1,3 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P78333
Símbolo de gen GPC5
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl; suero, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Glipicano 5
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min