Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA para glipicano 3 humanos
Descripción
El glipicano 3 humano cuantifica el glipicano 3 humano en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente el glipicano 3 humano natural y recombinante.
GPC3 es un proteoglicano de superficie celular que contiene heparán sulfato. Esta proteína puede estar implicada en la supresión/modulación del crecimiento en los tejidos y órganos predominantemente mesodérmicos, y puede desempeñar un papel en la modulación de las interacciones IGF2 con su receptor y, por lo tanto, modular su función. Los miembros de la familia de proteoglicanos de membrana integral relacionados con glípicos contienen una proteína central anclada a la membrana citoplasmática por enlace glicosilfosfatidilinositol (GPI). Estas proteínas pueden desempeñar un papel en el control de la división celular, la regulación del crecimiento y la predisposición tumoral. Las mutaciones de eliminación en GPC3 son la causa del síndrome de Simpson-Golabi-Behmel (SGBS), también conocido como enfermedad de Simpson (SDYS). El SGBS es una afección caracterizada por el hipercrecimiento pre- y postnatal (gigantismo) con anomalías viscerales y esqueléticas.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | defectuoso en el síndrome de hipercrecimiento Simpson-Golabi-Behmel; DGSX; glipicano 3; glipicano 3 de proteoglicanos; glipicano 3; Subunidad alfa de glipicano 3; subunidad beta de glipicano 3; GPC3; GTR22; GTR2-2; proteoglicano de heparán sulfato; Proteína intestinal OCI-5; MXR7; OCI5; OCI-5; proteoglicano GPC3; SDYS; glipicano 3 secretado; SGB; SGBS; SGBS1 |
| Intervalo del ensayo | De 0,8 a 600 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,8 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P51654 |
| Símbolo de gen | GPC3 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |