missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Human Glypican 1 ELISA Kit
Descripción
Human Glypican 1 quantitates human Glypican 1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Glypican 1.
Los proteoglicanos de sulfato de heparano de superficie celular se componen de un núcleo proteico asociado a la membrana sustituido por un número variable de cadenas de sulfato de heparano. Los miembros de la familia de proteoglicanos de membrana integral relacionados con glípicos (GRIPS) contienen una proteína central anclada a la membrana citoplasmática por enlace glicosilfosfatidilinositol. Estas proteínas pueden desempeñar un papel en el control de la división celular y la regulación del crecimiento.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | AI462976; glipicano; glipicano 1; glipicano proteoglicano 1; glipicano-1; GPC1; proteoglicano de sulfato de heparano de superficie celular anclado en GPI; HSPG M12; HSPGM12; glipicano-1 secretado |
| Intervalo del ensayo | De 0,15 a 40 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,15 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P35052 |
| Símbolo de gen | GPC1 |
| CV interensayo | < 12% |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?