missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Glucosamine (N-acetyl)-6-Sulfatase/GNS Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18009201
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18009201 100 μg 100 microgramos
18721568 25 μg 25 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18009201

Proveedor: R&D Systems AF2484

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

Glucosamine (N-acetyl)-6-Sulfatase/GNS Polyclonal specifically detects Glucosamine (N-acetyl)-6-Sulfatase/GNS in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Glucosamine (N-acetyl)-6-Sulfatase/GNS
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.1 ug/mL, Immunoprecipitation 25 ug/mL
N.º de referencia del gen P15586
Alias de gen EC 3.1.6, EC 3.1.6.14, G6Sglucosamine-6-sulfatase, glucosamine (N-acetyl)-6-sulfatase, Glucosamine-6-sulfatase, Glucosamine6Sulfatase, GNS, MGC21274, N-acetylglucosamine-6-sulfatase
Símbolos de los genes GNS
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Glucosamine (N-acetyl)-6-Sulfatase/GNS Val37-Leu552 Accession # P15586
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2799
Especificidad de la prueba Detects human Glucosamine (N-acetyl)-6-Sulfatase/GNS in direct ELISAs and Western blots.
Reconstitución Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.