Learn More
Invitrogen™ Human GLP-1 (1-37a) ELISA Kit
Código de producto. p-7219409
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
Código de producto. 17154979
Marca: Invitrogen™ EH221RBX5
ELISA
Human GLP-1 (1-37a) quantitates human GLP-1 (1-37a) in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human GLP-1 (1-37a).
El GCG también se conoce como GLP1, o glucagón. El glucagón es una hormona pancreática de 29 aminoácidos que contrarresta la acción de reducción de la glucosa de la insulina mediante la estimulación de la glucogenólisis y la gluconeogénesis. Se asigna a 2q36-2q37. GLP1, también conocido como 7-37 para los codones de la molécula de preproglucagón que la codifican, convierte a las células beta pancreáticas en glucosa-competentes y puede ser útil en el tratamiento de la diabetes mellitus no dependiente de insulina. Además, el GLP1 es un potente secretagogo de insulina. Desempeña un papel importante en el eje enteroinsular, por ejemplo, para encontrar que los niveles de insulina plasmática que acompañan a la ingesta oral de glucosa son mayores que los observados cuando la glucosa se administra por vía intravenosa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Gcg; Glicentina; polipéptido relacionado con glicentina; GLP1; GLP-1; GLP-1(7-36); GLP-1(7-37); GLP1/2; GLP2; GLP-2; Glu; Glucagón; péptido similar al glucagón 1; péptido similar al glucagón 1; péptido similar al glucagón 1(7-36); péptido similar al glucagón 1(7-37); péptido similar al glucagón 2; Péptido 1 similar a glucagón; GRPP; hormona incretina; MGC138331; OXM; OXI; Oxintomodulina; PPG; preproglucagón
Intervalo del ensayo De 2,3 a 150 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 2,3 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P01275
Símbolo de gen GCG
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl; suero, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo GLP-1
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min