Learn More
Invitrogen™ Human GLI-3 ELISA Kit
Descripción
Human GLI-3 quantitates human GLI-3 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human GLI-3.
Este gen codifica una proteína que pertenece a la subclase de proteínas de dedos de cinc de tipo C2H2 de la familia Gli. Se caracterizan como factores de transcripción de unión al ADN y son mediadores de la señalización Sonic Hedgehog (Shh). La proteína codificada por este gen se localiza en el citoplasma y activa la expresión génica de Drosophila homóloga (PTCH) etiquetada. También se cree que juega un papel durante la embriogénesis. Las mutaciones en este gen se han asociado con varias enfermedades, como el síndrome de cefalopolisinodactilia de Greig, el síndrome de Pallister-Hall, la polidactilia preaxial tipo IV y la polidactilia postaxial tipos A1 y B.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | ACL; añadir; AI854843; deformidad del patrón de dígitos anterior; AU023367; Bph; braquifalangia; dedos adicionales; GCPS; dedo de cinc de la familia GLI 3; dedo de cinc de la familia GLI 3 L homólogo; gli3; forma truncada terminalmente GLI3 C; forma GLI3 de 190 kDa; forma GLI3 de 83 kDa; proteína de longitud completa GLI3; proteina de longitud completa GLI3; gli3.L; GLI3-190; GLI3-83; GLI3FL; miembro de la familia GLI-Kruppel 3; miembro de la familia GLI-Kruppel GLI3; miembro de la familia GLI-Kruppel GLI3 (síndrome de cefalopolisindactilia de Greig); dedo de cinc de la familia de oncogenes asociado al glioma 3; im:7142603; proteína de unión de ADN neural específica; proteína xGLI3 de unión de ADN neural específica; oncogén GLI3; PAPA; PAP-A; PAPA1; PAPB; Pdn; PHS; polidactilia Nagoya; PPDIV; activador transcripcional GLI3; represor transcripcional GLI3R; XELAEV_18031191mg; xgli3; xGLI-3; Xt; proteína de dedo de cinc GLI3; factor de transcripción de dedo de zinc Gli3 |
| Intervalo del ensayo | De 40 a 10 000 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 40 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P10071 |
| Símbolo de gen | GLI3 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |