missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human GITR Ligand/TNFSF18 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. p-7063497
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18738027 25 μg 25 microgramos
18019081 100 μg 100 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18738027

Marca: R&D Systems AF694SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

GITR Ligand/TNFSF18 Polyclonal specifically detects GITR Ligand/TNFSF18 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Blockade of Receptor-ligand Interaction, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GITR Ligand/TNFSF18
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Blockade of Receptor-ligand Interaction, CyTOF
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.1 ug/mL, Flow Cytometry 2.5 ug/10^6 cells, Blockade of Receptor-ligand Interaction, CyTOF-ready
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen Q9UNG2
Alias de gen Activation-inducible TNF-related ligand, AITRL, AITRLMGC138237, GITRL, GITRLglucocorticoid-induced TNFR-related protein ligand, Glucocorticoid-induced TNF-related ligand, hGITRLGITR ligand, TL6AITR ligand, TNFSF18, tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 18, tumor necrosis factor ligand superfamily member 18
Símbolos de los genes TNFSF18
Especie del huésped Goat
Inmunógeno S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant human GITR Ligand/TNFSF18 Glu52-Ser177 Accession # Q9UNG2
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8995
Especificidad de la prueba Detects human GITR Ligand/TNSF18 in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, less than 2% cross-reactivity with recombinant mouse GITR Ligand is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.