missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit ELISA de GHR humano

Código de producto. 17894090
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
Código de producto. Cantidad unitSize
17894090 10 × 96 pruebas paquete de 10
17124979 5 x 96 pruebas cada uno
17174503 96 pruebas paquete de 96
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17894090

Marca: Invitrogen™ EH219RBX10

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

ELISA

Human GHR quantitates human GHR in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human GHR.

Puede desempeñar un papel en la diferenciación de los condrocitos y la regulación positiva del crecimiento de la unión longitudinal.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso Receptor de GH; proteína de unión de GH; GHBP; GHIP; GHR; GHR/BP; proteína de unión a la hormona del crecimiento; receptor de la hormona del crecimiento; precursor del receptor de la hormona del crecimiento (receptor de GH) (proteína de unión a la hormona del crecimiento) (GHBP) (proteína de unión a la suero); variante D56 del empalme del precursor del receptor de la hormona del crecimiento; variante d5-6 del receptor de la hormona del crecimiento/proteína de unión; proteína de unión a la hormona del crecimiento; MGC124963; MGC156665; proteína de unión Proteína de unión sérica; receptor de somatotropina; producto de proteínas sin nombre
Intervalo del ensayo De 0,4 a 100 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,4 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P10912
Símbolo de gen GHR
CV interensayo < 12%
CV intraensayo < 10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 10 × 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl; suero, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Receptor de la hormona del crecimiento
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.