missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human GGT5 Antibody, R&D Systems™

Código de producto. 18052322
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18052322 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18052322

Marca: R&D Systems AF7209

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Sheep Polyclonal Antibody

GGT5 Polyclonal specifically detects GGT5 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GGT5
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL
N.º de referencia del gen P36269
Alias de gen DKFZp566O011, EC 2.3.2.2, gamma-glutamyl cleaving enzyme, Gamma-glutamyl transpeptidase-related enzyme, gamma-glutamyl transpeptidase-related protein, gamma-glutamyltransferase 5, Gamma-glutamyltransferase-like activity 1FLJ92733, Gamma-glutamyltranspeptidase 5, GGT 5, GGTLA1, GGT-rel
Símbolos de los genes GGT5
Especie del huésped Sheep
Inmunógeno S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant human GGT5 Ser30-Tyr586 Accession # P36269
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2687
Especificidad de la prueba Detects human GGT5 in direct ELISAs and Western blots.
Reconstitución Sterile PBS to a final concentration of 0.2 mg/mL.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.