Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA para GFR alfa-1/GDNF R humano
Descripción
El GFR alfa-1/GDNF R humano cuantifica el GFR alfa-1/GDNF R humano en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente el GFR alfa-1/GDNF R humano, natural y recombinante.
El factor neurotrófico derivado de la línea celular glial (GDNF) es un potente factor de supervivencia para las neuronas centrales y periféricas y es esencial para el desarrollo de los riñones y el sistema de los nervios entéricos. Las respuestas fisiológicas al GDNF requieren la presencia de una nueva proteína unida a GDNFRalfa Glicosilfosfadilinositol, que es un receptor de superficie celular para GDNF. Recientemente se han clonado los ADNc que codifican el GDNFalfa de humanos, ratas, pollos y ratones. GDNFRalfa también se denominó ligando Ret 1 (RETL1) o TGF-beta-relacionado con el receptor de factor neurotrófico 1 (TrnR1) y fue denominado recientemente como GFR-a-1. El GFR-a-1 une específicamente el GDNF y media la activación de la proteína tirosina quinasa Ret (PTK). Así, GDNF, GFR-a y Ret PTK forman un complejo para transducir la señal GDNF y mediar la función GDNF.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | AU042498; DKFZp313E1012; DKFZp686J0156; FLJ10561; FLJ31546; receptor de la familia GDNF alfa 1; receptor de la familia GDNF alfa-1; receptor GDNF alfa; receptor GDNNF alfa-1; GDNFR; GDNFRA; GDNFR-alfa; GDNFR-alfa-1; gfr alfa 1; GFR alfa-1; GFRA1; GFR-alfa-1; receptor de familia de factor neurotrófico derivado de la línea celular glial alfa 1; receptor de factor neurotrófico derivado de la línea celular glial alfa; proteína de anclaje vinculada a GPI; MGC23045; proteína accesoria de superficie celular vinculada a PI; ligando RET 1; RET1L; RETL1; receptor de factor neurotrófico relacionado con TGF-beta 1; Trnr1 |
| Intervalo del ensayo | De 0,35 a 80 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,35 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P56159 |
| Símbolo de gen | GFRA1 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |