Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA para GFR alfa-1/GDNF R humano
Código de producto. 17104979
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17104979 5 x 96 pruebas cada uno
17154503 96 pruebas paquete de 96
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17104979 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor EH217RBX5
El GFR alfa-1/GDNF R humano cuantifica el GFR alfa-1/GDNF R humano en suero, plasma y sobrenadante.
El GFR alfa-1/GDNF R humano cuantifica el GFR alfa-1/GDNF R humano en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente el GFR alfa-1/GDNF R humano, natural y recombinante.
El factor neurotrófico derivado de la línea celular glial (GDNF) es un potente factor de supervivencia para las neuronas centrales y periféricas y es esencial para el desarrollo de los riñones y el sistema de los nervios entéricos. Las respuestas fisiológicas al GDNF requieren la presencia de una nueva proteína unida a GDNFRalfa Glicosilfosfadilinositol, que es un receptor de superficie celular para GDNF. Recientemente se han clonado los ADNc que codifican el GDNFalfa de humanos, ratas, pollos y ratones. GDNFRalfa también se denominó ligando Ret 1 (RETL1) o TGF-beta-relacionado con el receptor de factor neurotrófico 1 (TrnR1) y fue denominado recientemente como GFR-a-1. El GFR-a-1 une específicamente el GDNF y media la activación de la proteína tirosina quinasa Ret (PTK). Así, GDNF, GFR-a y Ret PTK forman un complejo para transducir la señal GDNF y mediar la función GDNF.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso AU042498; DKFZp313E1012; DKFZp686J0156; FLJ10561; FLJ31546; receptor de la familia GDNF alfa 1; receptor de la familia GDNF alfa-1; receptor GDNF alfa; receptor GDNNF alfa-1; GDNFR; GDNFRA; GDNFR-alfa; GDNFR-alfa-1; gfr alfa 1; GFR alfa-1; GFRA1; GFR-alfa-1; receptor de familia de factor neurotrófico derivado de la línea celular glial alfa 1; receptor de factor neurotrófico derivado de la línea celular glial alfa; proteína de anclaje vinculada a GPI; MGC23045; proteína accesoria de superficie celular vinculada a PI; ligando RET 1; RET1L; RETL1; receptor de factor neurotrófico relacionado con TGF-beta 1; Trnr1
Intervalo del ensayo De 0,35 a 80 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,35 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P56159
Símbolo de gen GFRA1
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl; suero, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo GFR alfa-1
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min