missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human GFR alpha-1/GDNF R alpha-1 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18726349
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18726349 25 μg 25 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18726349 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor AF714SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody has been used in 4 publications

GFR alpha-1/GDNF R alpha-1 Polyclonal specifically detects GFR alpha-1/GDNF R alpha-1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GFR alpha-1/GDNF R alpha-1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.1 ug/mL, Immunohistochemistry 5-15 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen NP_665736
Alias de gen DKFZp313E1012, DKFZp686J0156, GDNF family receptor alpha 1, GDNF family receptor alpha-1, GDNF R alpha-1, GDNF receptor alpha-1, GDNFRAGFR-ALPHA-1, GDNFR-alpha-1, GDNFRMGC23045, GFR alpha1, GFRa-1, GFRA1, GFR-alpha-1, Glial cell line-derived neurotrophic factor receptor alpha, GPI-linked anchor protein, PI-linked cell-surface accessory protein, RET ligand 1, RET1L, RETL1FLJ10561, TGF-beta related neurotrophic factor receptor 1, TGF-beta-related neurotrophic factor receptor 1, TRNR1FLJ31546
Símbolos de los genes GFRA1
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human GFR alpha-1/GDNF R alpha-1 Met1-Lys429 Accession # NP_665736
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2674
Especificidad de la prueba Detects human GFR alpha-1/GDNF R alpha-1 in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, approximately 10% cross-reactivity with recombinant rat GFR alpha-1 is observed and less than 5% cross-reactivity with recombinant human (rh) GFR alpha-2, rhGFR alpha-3, and rhGFR alpha-4 is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.