Learn More
Invitrogen™ Human GDF-8/Myostatin ELISA Kit
Código de producto. 17184969
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
Código de producto. 17184969
Marca: Invitrogen™ EH215RBX5
ELISA
Human GDF-8/Myostatin quantitates human GDF-8/Myostatin in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human GDF-8/Myostatin.
La proteína codificada por este gen es un miembro de la familia de proteínas morfogenéticas óseas y de la superfamilia TGF-beta. Este grupo de proteínas se caracteriza por un sitio de procesamiento proteolítico polibásico que se escinde para producir una proteína madura que contiene siete residuos de cisteína conservados. Los miembros de esta familia son reguladores del crecimiento celular y de la diferenciación tanto en tejidos embrionarios como en tejidos adultos. Se cree que este gen codifica una proteína secretada que regula negativamente el crecimiento del músculo esquelético.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Cmpt; compacto; GDF8; GDF-8; factor de diferenciación de crecimiento 8; factor de crecimiento/diferenciación 8; H-Mio-Propéptido; H-Miostatina; MSLHP; MSTN; miostatina
Intervalo del ensayo De 0,83 a 200 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,83 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) O14793
Símbolo de gen Mstn
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl; suero, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Miostatina
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min